Learn More
Nitroacetato de etilo, TRC
Código de producto. 30382814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382814 25 g
30369611 5 g
30380372 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92521525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-35-7
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.1
Sinónimo 2-Nitroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Nitroacetate, Ethyl Nitroacetate, NSC 42302, Nitroacetic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Nitroacetate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO4/c1-2-9-4(6)3-5(7)8/h2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0375