Learn More
Nitroacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11914941 100 g 100 g
10566821 5 g 5 g
10718352 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-35-7 | C4H7NO4 | 133.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-35-7
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.1
Clave InChI FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
PubChem CID 69379
Nombre IUPAC etilo 2-nitroacetato
SMILES CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl nitroacetate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1990g/mL
Punto de ebullición 105.0°C to 107.0°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4235 to 1.4255
Cantidad 100 g
Beilstein 02,225
Gravedad específica 1.199
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl nitroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.