Learn More
Nitroacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447077 100 g 100 g
11468930 1 g 1 g
11427077 5 g 5 g
11437077 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11447077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14433.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-35-7 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
Ethyl nitroacetate has been used in the synthesis of γ-oxoacids via Michael addition reaction with α,β-unsaturated ketones, fuctionalization of C4-position on pyrimidine and C6-position on 2-deoxyguanosine to produce novel nucleosides, facile synthesis of α,α-diisobutylglycine, synthesis of DL-4,4-difluoroglutamic acid. It is also used as an intermediate in the preparation of unsubstituted amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitroacetato de etilo se ha utilizado en la síntesis de γ-oxoácidos a través de la reacción de adición de Michael con cetonas α,β-insaturadas, la funcionalización de la posición C4 en pirimidina y la posición C6 en 2′-desoxiguanosina para producir nuevos nucleósidos, la síntesis fácil de α,α-diisobutilglicina y la síntesis de ácido DL-4,4-difluoroglutámico. También se utiliza como intermediario en la preparación de amino ácidos no sustituidos.
Solubilidad
Soluble en agua. Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar lejos de bases y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-35-7
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.103
Número MDL MFCD00007403
Clave InChI FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
PubChem CID 69379
Nombre IUPAC etilo 2-nitroacetato
SMILES CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl nitroacetate
Densidad 1.202
Punto de ebullición 93°C to 95°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Olor Weak
Fórmula lineal O2NCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.424
Cantidad 100 g
Beilstein 1210027
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.11
Porcentaje de pureza 97%