Learn More
Nipecotato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11481167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481167 100 g 100 g
11471167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24155.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5006-62-2
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.213
Número MDL MFCD00005991
Clave InChI XIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl nipecotate, ethyl 3-piperidinecarboxylate, nipecotic acid ethyl ester, 3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl piperidine, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylnipecotate, a-ethyl nipecotate
PubChem CID 98969
Nombre IUPAC piperidina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl nipecotate
Densidad 1.012
Punto de ebullición 102°C to 104°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (195°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 100 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 97%