Learn More
Nicotinato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Nicotinate |
| CAS | 614-18-6 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Ethyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, Nicotinic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-(Ethoxycarbonyl)pyridine, 3-Carbethoxypyridine, Ba 2673, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, Ignicut, Ignocut, Mucotherm, NSC 8872, Nicaethan, Nikethan, Nikithan, β-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | etilpiridina-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |