Learn More
Nicotinato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322066 500 g 500 g
11312066 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03215.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-18-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ethyl nicotinate is used for skin-conditioning cosmetics. It is principally used in medicine as a local vasodilator at a concentration of 1 to 2 % in creams, ointments and pomades. It is utilized for the treatment sprains, wrenches, muscular pains and tendonitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nicotinato de etilo se utiliza para los cosméticos reconstituyentes de la piel. Se utiliza principalmente en medicina como vasodilatador local en cremas, ungüentos y pomadas, en una concentración de 1 a 2 %. También se usa para el tratamiento esguinces, desgarros, dolores musculares y tendinitis.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-18-6
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00006389
Clave InChI XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl nicotinate, ethyl nicotinoate, nicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylnicotinate, nicotinic acid, ethyl ester, mucotherm, nicaethan, nikethan
PubChem CID 69188
Nombre IUPAC etilpiridina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl nicotinate
Punto de fusión 8°C to 9°C
Densidad 1.107
Punto de ebullición 223°C to 224°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.503
Cantidad 500 g
Beilstein 122937
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%