Learn More
Nicotinato de etilo-2,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Nicotinate-d4 |
| CAS | 66148-16-1 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H5 N O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c(C(=O)OCC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 155.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0884 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |