Learn More
N-piperazinacarboxilato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463045 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10463045 250 g 250 g
10205110 25 g 25 g
10316510 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10463045 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118872500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 120-43-4 | C7H14N2O2 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-43-4
Fórmula molecular C7H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00005964
Clave InChI LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl n-piperazinecarboxylate, ethyl 1-piperazinecarboxylate, n-carbethoxypiperazine, 1-carbethoxypiperazine, 1-carboethoxypiperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, ethyl ester, n-ethoxycarbonyl piperazine, ethylcarbonyl piperazine, 1-ethoxycarbonyl piperazine, ethyl 1-piperazinocarboxylate
PubChem CID 8431
Nombre IUPAC piperazina-1carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl N-piperazinecarboxylate
Color Amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 273°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4760 to 1.478
Cantidad 250 g
Beilstein 23, II, 9
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl N-piperazinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.