Learn More
Ethyl N-phenylformimidate, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10773251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10773251 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10773251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278750250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl N-phenylformimidate
Nombre de nota 99%
CAS 6780-49-0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 112.0°C to 114.0°C (33.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H11NO
Índice de refracción 1.5260 to 1.5280
Número MDL MFCD00043655
Cantidad 25 g
Sinónimo ethyl n-phenylformimidate, ethyl isoformanilide, n-ethoxymethyleneaniline, methanimidic acid, n-phenyl-, ethyl ester, ethyl phenylimidoformate, n-ethoxymethylene aniline, ethyl n-phenylcarboximidate, ethylisoformanilide, e-ethyl n-phenylcarboximidate, ethyl iso-formanilide
Clave InChI DRDBNKYFCOLNQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC=NC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC ethyl N-phenylcarboximidate
Peso molecular (g/mol) 149.19
PubChem CID 111236
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl N-phenylformimidate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.