Learn More
N,N-dimetiloxamato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392786 25 g 25 g
11382786 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08923.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16703-52-9 | C6H11NO3 | 145.158 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16703-52-9
Fórmula molecular C6H11NO3
Peso molecular (g/mol) 145.158
Número MDL MFCD00015153
Clave InChI HMALWDVRMHVUAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl n,n-dimethyloxamate, ethyl nn-dimethyloxamate, n,n-dimethyl ethyl oxamate, ethyl 2-dimethylamino-2-oxoacetate, acetic acid, dimethylamino oxo-, ethyl ester, ethyl dimethylcarbamoyl formate, oxamic acid, dimethyl-, ethyl ester, acetic acid, 2-dimethylamino-2-oxo-, ethyl ester, ethyl dimethylamino oxoacetate, aethyl-dimethyloxamat
PubChem CID 85553
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)-2-oxoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl N,N-dimethyloxamate
Densidad 1.068
Punto de ebullición 118°C to 120°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 25 g
Beilstein 1906209
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%