Learn More
Nn-butil-d9-carbamato de etilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl N-Butylcarbamate-D9 (butyl-D9) |
| CAS | 1276197-24-0 |
| Fórmula molecular | C7 D9 H6 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Ethyl N-n-Butyl-d9-carbamate, Ethyl butyl-d9-carbamate, Ethyl N-butylcarbamate-D9 (butyl-D9), N-(Butyl-d9)-O-ethylurethane, N-(Butyl-d9)urethane, N-Butylcarbamic-d9 acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H15NO2/c1-3-5-6-8-7(9)10-4-2/h3-6H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,3D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.255 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154,1668 g/mol |
| Mostrar más |