Learn More
Malonamida de etil-n-metil, TRC
Código de producto. 30180163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180163 250 mg 250 miligramos
30179954 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 30180163 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE932520250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71510-95-7
Fórmula molecular C6H11NO3
Peso molecular (g/mol) 145.16
SMILES CCOC(=O)CC(=O)NC
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl-n-methyl malonamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-5(8)7-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0739