Learn More
N-hidroxiacetilidato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082540 10 g Frasco de vidrio 10 g
10462391 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197500100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10576-12-2
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00002114,MFCD00002114
Clave InChI QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
PubChem CID 6386647
Nombre IUPAC Etil (1Z)-N-hidroxietanimidato
SMILES CCO\C(C)=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl N-hydroxyacetimidate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 23.0°C to 25.0°C
Color Incolora
Punto de ebullición 55.0°C to 58.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(=NOH)OC2H5
Índice de refracción 1.4325 to 1.4345
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl N-hydroxyacetimidate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.