Learn More
N-hidroxiacetilidato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484463 5 g 5 g
11494463 25 g 25 g
11404473 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11006.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Ethyl N-hydroxyacetimidate was used in the synthesis of O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines, hydroxamic acid ethoxycarbonylhydrazides and ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó el N-hidroxiacetilidato de etilo en la síntesis de O-acil-y O-nitrofenilhidroxilaminas, ácido hidroxámico de etoxicarbonilhidrazidas y etil O-(2,4-dinitrofenil)acetohidroxamato.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10576-12-2
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00002114,MFCD00002114
Clave InChI QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
PubChem CID 6386647
Nombre IUPAC Etil (1Z)-N-hidroxietanimidato
SMILES CCO\C(C)=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl N-hydroxyacetimidate
Punto de fusión 23°C to 25°C
Punto de ebullición 55°C to 58°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Beilstein 1700260
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decompose in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 97%