Learn More
N-cianoetanimidoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl N-Cyanoethanimidoate |
| CAS | 1558-82-3 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-8-5(2)7-4-6/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=NC#N)C |
| Nombre IUPAC | N-cianoetanimidato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 112.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.064 |