Learn More
N-Boc-piperidina-4-carboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30387030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387030 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30387030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92526010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
CAS 142851-03-4
Fórmula molecular C13H23NO4
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,4-Piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester, 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl 1,4-Piperidinedicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(carboethoxy)piperidine, 1-Boc-piperidine-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-ethoxycarbonylpiperidine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, 1-tert-Butyl 4-Ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylate, Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperidine-4-carboxylate, Ethyl N-(t-Butoxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylate, Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)isonipecotate, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, N-tert-Butoxycarbonylisonipecotic Acid Ethyl Ester, Piperidine-1,4-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester 4-Ethyl Ester, tert-Butyl 4-((Ethoxy)carbonyl)piperidine-1-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 257.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1627