Learn More
N-benciloxicarbonil-3-[(2R)-piperidinil)]-2(E)-propenoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl N-Benzyloxycarbonyl-3-[(2R)-piperidinyl]-2(E)-propenoate |
| CAS | 160169-47-1 |
| Fórmula molecular | C18H23NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [R-(E)]-2-(3-Ethoxy-3-oxo-1-propenyl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO4/c1-2-22-17(20)12-11-16-10-6-7-13-19(16)18(21)23-14-15-8-4-3-5-9-15/h3-5,8-9,11-12,16H,2,6-7,10,13-14H2,1H3/b12-11+/t16-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[(E)-3-etoxi-3-oxoprop-1-enil]piperidina-1-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 317.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.1627 |