Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Bromofenil)oxamato de etilo
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl N-(4-bromophenyl)oxamate |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1 |