Learn More
miristato de etilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethylpalmitate |
| CAS | 628-97-7 |
| Fórmula molecular | C18 H36 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Hexadecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, ethyl ester (6CI, 8CI), Ethyl hexadecanoate, Ethyl palmitate, NSC 8918, Hexadecanoic acid ethyl ester, Palmitic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | hexadecanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.2715 |