Learn More
Miristato de etilo-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl myristate-ethyl-D5 |
| CAS | 1217033-63-0 |
| Fórmula molecular | C16H27D5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| Peso molecular (g/mol) | 261.45 |