Learn More
Micofenolato de etilo, TRC
Código de producto. 30383964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383964 500 mg
30368972 100 mg
30371976 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE923345500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32483-51-5
Fórmula molecular C19 H24 O6
Peso molecular (g/mol) 348.39
Sinónimo (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid ethyl ester, 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, ethyl ester, (E)-, Ethyl mycophenolate
Nombre IUPAC etil (E)-6-(4-hidroxi-6-metaxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofurano-5-il)-4-metilhex-4-enoato
SMILES CCOC(=O)CC\C(=C\Cc1c(O)c2C(=O)OCc2c(C)c1OC)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Mycophenolate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O6/c1-5-24-15(20)9-7-11(2)6-8-13-17(21)16-14(10-25-19(16)22)12(3)18(13)23-4/h6,21H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1573