Learn More
(Metiltio)acetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455697 100 g 100 g
11438920 5 g 5 g
11445697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24285.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4455-13-4 | C5H10O2S | 134.193 g/mol
Ethyl (methylthio)acetate is used as an internal standard during the analytical determination of volatile sulfur compounds in port wines. Further, it is used as food flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (metiltio)acetato de etilo se utiliza como patrón interno durante la determinación analítica de compuestos de azufre volátiles en vinos de Oporto. Además, se emplea como aromatizantes.
Solubilidad
Miscible en alcohol. Inmiscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y álcalis fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4455-13-4
Fórmula molecular C5H10O2S
Peso molecular (g/mol) 134.193
Número MDL MFCD00009182
Clave InChI MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl methylthio acetate, ethyl 2-methylthio acetate, acetic acid, methylthio-, ethyl ester, ethyl 2-methylthio-acetate, ethyl 2-methylsulfanyl acetate, unii-6148qqn25t, ethyl alpha-methylthio acetate, methylthio acetic acid ethyl ester, ethyl .alpha. methylthio acetate, methylsulfanyl-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 78199
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (methylthio)acetate
Densidad 1.06
Punto de ebullición 176°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.46
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 1744999
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.2
Porcentaje de pureza 98%