Learn More
Etil metilcarbamato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10742402 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10742402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410260050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl methylcarbamate
Nombre de nota 99%
CAS 105-40-8
Punto de ebullición 170.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula molecular C4H9NO2
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NHCOOC2H5
Índice de refracción 1.4180 to 1.4200
Número MDL MFCD00041924
Sinónimo ethyl methylcarbamate, n-methylurethane, n-methylurethan, ethyl-n-methylcarbamate, methylcarbamic acid, ethyl ester, n-methyl urethan, carbamic acid, methyl-, ethyl ester, methylurethane van, unii-1w34gcf5cs, ccris 2510
Información de solubilidad Solubility in water: 6900g/L (16°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Clave InChI SURZCVYFPAXNGN-UHFFFAOYSA-N
Densidad 1.0100g/mL
SMILES CCOC(=O)NC
Nombre IUPAC Etil N-metilcarbamato
Peso molecular (g/mol) 103.12
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 61°C
PubChem CID 7752
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 99%
Gravedad específica 1.01
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl methylcarbamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.