Learn More
Sulfuro de metilo etílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387875 100 g 100 g
11377875 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02859.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 624-89-5 | C3H8S | 76.16 g/mol
Ethyl Methyl Sulfide is used as a corrosion inhibitor for zinc metal which finds wide applications like electrode material in batteries, sacrificial anodes and metallic coatings. It is used in mixtures designed to odorize natural gas and is made to by-pass injection system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro etilo metilo se utiliza como inhibidor de corrosión para el metal de zinc que se utiliza ampliamente como material de electrodo en baterías, ánodos sacrificados y revestimientos metálicos. Se utiliza en mezclas diseñadas para odorizar el gas natural y se hace para el sistema de inyección de baipás.
Solubilidad
Miscible con alcoholes y aceites. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-89-5
Fórmula molecular C3H8S
Peso molecular (g/mol) 76.16
Número MDL MFCD00009268
Clave InChI WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl methyl sulfide, methylthioethane, ethane, methylthio, methyl ethyl sulfide, ethyl methyl sulphide, methyl ethyl sulphide, sulfide, ethyl methyl, unii-mr1gzs62tm, methylthio ethane, methylsulfanyl ethane
PubChem CID 12230
Nombre IUPAC metilsulfaniletano
SMILES CCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl methyl sulfide
Punto de fusión -106°C
Densidad 0.841
Punto de ebullición 66°C to 67°C
Temperatura de inflamación −15°C (5°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3CH2SCH3
Índice de refracción 1.4392
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1696871
Información de solubilidad Miscible with alcohols and oils. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.16
Porcentaje de pureza 97%