Learn More
Etilmetilcetona, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10376130 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
2.5 l
25 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2.50 litro
25 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376130 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
11453623 1 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10204100 2.5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
10000110 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10620813 25 L Recipiente de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10376130 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/1455/15
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Etilmetilcetona, certificado AR de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión -87°C
Color Incolora
Punto de ebullición 80°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.