Learn More
(E)-4-{2-[2-(terc-butoxicarbonil)vinil]fenil}-1,4-dihidro-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
(E)-4-{2-[2-(terc-butoxicarbonil)vinil]fenil}-1,4-dihidro-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Methyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 103890-81-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl Methyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H31 N O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethyl Methyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Lacidipine Imp. A (BP), Lacidipine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)26-15(2)20(23(28)30-7)22(21)18-12-10-9-11-17(18)13-14-19(27)32-25(4,5)6/h9-14,22,26H,8H2,1-7H3/b14-13+ |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 5-O-etilo 3-O-metil 2,6-dimetil-4-[2-[(E)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-oxoprop-1-enil]fenil]-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Mostrar más |