Learn More
Carbonato de etilo y metilo 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323895 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323895 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13348007AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Methyl Carbonate
CAS 623-53-0
Nombres de analitos o componentes Ethyl Methyl Carbonate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C4 H8 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo EMC, Ethyl methyl carbonate, Ethylene methyl carbonate, Methyl ethyl carbonate, Carbonic acid, ethyl methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)OC
Nombre IUPAC carbonato de etilo y metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 104.104
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0473 g/mol