Learn More
4-(2,3-Diclorofenil)-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
4-(2,3-Diclorofenil)-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 96382-71-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H17 Cl2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Felodipine Imp. A (EP), Felodipine USP Related Compound A, Felodipine USP RC A, Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-, ethyl methyl ester (9CI), Dehydrofelodipine, H 152/37, Felodipine Related Compound A, Felodipine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 5-O-etilo 3-O-metil 4-(2,3-diclorofenil)-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato |
| Mostrar más |