Learn More
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de etilo (producto de fotólisis), Mikromol™
Descripción
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de etilo (producto de fotólisis)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 89267-41-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H18 N2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethyl Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrendipine Imp. A (EP), Photolysis Product of Nitrendipine, Nitrendipine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-O-etil 5-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato |
| Mostrar más |