Learn More
Metoxiacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463048 50 g 50 g
11453048 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18770.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3938-96-3 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Ethyl methoxyacetate was used as acyl donor during the preparation of enantiomers of several phenylethylamines, as acylation reagent for the aminolysis of 1-phenylethanamine and used in an industrial, lipase-catalyzed kinetic resolution of primary amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metoxiacetato de etilo se utilizó como donante de acilo durante la preparación de enantiómeros de varias feniletilaminas, como reactivo de acilación para la aminólisis de 1-feniletanamina y en una resolución cinética industrial, catalizada con lipasa, de la amina primaria.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3938-96-3
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.132
Número MDL MFCD00009176
Clave InChI JLEKJZUYWFJPMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, ethyl ester, 2-methoxy ethyl acetate, ethyl-3-oxabutanoate, methoxyacetic acid ethyl ester, methoxy acetic acid ethyl ester, ethyl-metoxyacetate, methylglycol acetate, ethyl methyloxy acetate, acmc-1cofg
PubChem CID 77544
Nombre IUPAC 2-Metoxiacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)COC
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl methoxyacetate
Densidad 1
Punto de ebullición 44°C to 46°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Índice de refracción 1.401
Cantidad 50 g
Número UN UN3272
Beilstein 1744761
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 98%