Learn More
Clorhidrato de etil(metoxi)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methoxyethanamine hydrochloride |
| CAS | 1195657-97-6 |
| Fórmula molecular | C3 H9 N O . H Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl(methoxy)amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO.ClH/c1-3-4-5-2;/h4H,3H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNOC |
| Nombre IUPAC | N-metoxietanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 111.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.0451 |