Learn More
Etil metanosulfonato, TRC
Código de producto. 30137854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137854 100 g 100 g
30137264 25 g 25 g
18011150 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE917995100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-50-0
Fórmula molecular C3 H8 O3 S
Peso molecular (g/mol) 124.16
Sinónimo Methanesulfonic acid, ethyl ester, EMS, Ethyl mesylate, Ethyl methanesulfonate, Ethyl methanesulphonate, NSC 26805, O-Ethyl methylsulfonate
Nombre IUPAC metanosulfonato de etilo
SMILES CCOS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl methanesulfonate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0194