Learn More
Metanosulfonato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11934561 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10521461 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10398050 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10145643 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11934561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205265000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62-50-0 | C3H8O3S | 124.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-50-0
Fórmula molecular C3H8O3S
Peso molecular (g/mol) 124.15
Número MDL MFCD00007559
Clave InChI PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
PubChem CID 6113
ChEBI CHEBI:23994
Nombre IUPAC metanosulfonato de etilo
SMILES CCOS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl methanesulfonate
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 213.0°C to 214.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO3C2H5
Índice de refracción 1.4170 to 1.4190
Cantidad 500 g
Beilstein 04,5
Índice Merck 15,3882
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: 50-100g/L (27°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl methanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.