Learn More
Metacrilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylic acid-ethyl ester |
| CAS | 97-63-2 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O2 |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | Methacrylic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Methylacrylic acid ethyl ester, Acryester E, EMA, Ethyl 2-methyl-2-propenoate, Ethyl 2-methylacrylate, Ethyl 2-methylpropenoate, Ethyl methacrylate, Ethyl α-methylacrylate, Light Ester E, NSC 24152 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | etil 2-metilprop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |