Learn More
Etil metacrilato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15720839 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15720839 500 g 500 g
10092920 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15720839 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215835000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.90€
    42.65€ / 500 g
    Ahorro 4.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 97-63-2 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-63-2
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00009161
Clave InChI SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl methacrylate, ethyl 2-methylacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, methacrylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methacrylate, rhoplex ac-33, methacrylic acid, ethyl ester, rcra waste number u118, 2-methylacrylic acid, ethyl ester
PubChem CID 7343
Nombre IUPAC etil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl methacrylate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -75.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 118.0°C to 119.0°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 423
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in chloroform,miscible in ether and ethanol
Estabilizante 10 to 20ppm MEHQ
Viscosidad 0.63 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl methacrylate