Learn More
Metacrilato de etilo, +98 %, estab. con 100ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428137 250 mL 250 ml
11418137 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17518.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-63-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Ethyl methacrylate is used to prepare copolymers of EMA on waxy maize starch and hydroxypropylstarch, potential application of these copolymers are as excipients for compressed non-disintegrating matrix tablets. It is also used to study reactions of n-butyl acrylate and EMA with ozone in the gas phase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de etilo se utiliza para preparar copolímeros de EMA en almidón de maíz ceroso y almidón de hidroxipropilo. La aplicación potencial de estos copolímeros es como excipientes para comprimidos de matriz no desintegradora comprimidos. También se utiliza para estudiar reacciones de acrilato de n-butilo y EMA con ozono en la fase gaseosa.
Solubilidad
Soluble en agua (4,69 g/l), éter y alcoholes.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-63-2
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00009161
Clave InChI SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl methacrylate, ethyl 2-methylacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, methacrylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methacrylate, rhoplex ac-33, methacrylic acid, ethyl ester, rcra waste number u118, 2-methylacrylic acid, ethyl ester
PubChem CID 7343
Nombre IUPAC etil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.917
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.414
Cantidad 250 mL
Número UN UN2277
Beilstein 471201
Información de solubilidad Soluble in water (4.69g/L),ether,and alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl methacrylate