Learn More
Mesitilacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378075 10 g 10 g
11368075 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08275.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5460-08-2 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5460-08-2
Número MDL MFCD00051916
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl mesitylacetate
Densidad 1.034
Punto de ebullición 135°C to 140°C (9 mmHg)
Fórmula molecular C10H8NNaO7S2
Índice de refracción 1.505
Cantidad 10 g
Beilstein 2105791
Sinónimo h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
Clave InChI QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 8-amino-3,6-disulfonaftalen-1-olato
Peso molecular (g/mol) 341.28
PubChem CID 102116466
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 97%