Learn More
Mesitilacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368075 2 g 2 g
11378075 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08275.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5460-08-2 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5460-08-2
Número MDL MFCD00051916
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl mesitylacetate
Densidad 1.034
Punto de ebullición 135°C to 140°C (9 mmHg)
Fórmula molecular C13H18O2
Índice de refracción 1.505
Cantidad 2 g
Beilstein 2105791
Sinónimo ethyl mesitylacetate, ethyl 2-2,4,6-trimethylphenyl acetate, benzeneacetic acid, 2,4,6-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 2-mesitylacetate, acmc-20akx5, mesitylacetic acid ethyl ester, ethyl 2,4,6-trimethylphenylacetate, ethyl 2,4,6-trimethylphenyl acetate, 2,4,6-trimethyl-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid,2,4,6-trimethyl-, ethyl ester
Clave InChI OFZZPFNYAMIBNU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=C(C=C(C=C1C)C)C
Nombre IUPAC 2-(2,4,6-trimetilfenil)acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 206.29
PubChem CID 222429
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 97%