Learn More
Mercaptoacetato de etilo +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418950 5 g 5 g
11496867 100 g 100 g
11406877 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418950 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14321.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-51-8 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
It finds its application in the reaction of the dilithio-derivative with an aldehyde, followed by conversion to the episulfide by reaction with ethyl chloroformate, and desulfurization with triethyl phosphite, leads to the (E)-2-alkenoic acid with high stereoselectivity. It is used as depilatories, hair straightening agent, hair waving agent, and reducing agent in cosmetic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Encuentra su aplicación en la reacción del dilitio-derivado con un aldehído, seguida por la conversión a episulfuro por reacción con cloroformiato de etilo, y la desulfurización con fosfito de trietilo, conduce a ácido (E)-2-alquenoico con alta estereoselectividad. Se utiliza como producto depilatorio, agente alisador de cabello, agente ondulatorio de cabello y agente de reducción en la industria cosmética.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de cargas electrostáticas y almacenar lejos de fuentes de ignición. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-51-8
Fórmula molecular C4H8O2S
Peso molecular (g/mol) 120.166
Número MDL MFCD00004874
Clave InChI PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl thioglycolate, ethyl mercaptoacetate, ethyl 2-mercaptoacetate, mercaptoacetic acid ethyl ester, ethyl thioglycollate, acetic acid, mercapto-, ethyl ester, thioglycolic acid ethyl ester, ethyl mercaptoacetic acid, usaf ek-2070, acetic acid, 2-mercapto-, ethyl ester
PubChem CID 12185
Nombre IUPAC etil 2-sultanilacetato
SMILES CCOC(=O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl mercaptoacetate
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.096
Punto de ebullición 156°C to 159°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Stench
Fórmula lineal HSCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.458
Cantidad 5 g
Número UN UN1228
Beilstein 605581
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.17
Porcentaje de pureza ≥98%