Learn More
Mandelato de etilo, Mikromol™
Descripción
Mandelato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Mandelate |
| CAS | 774-40-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl Mandelate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethyl Mandelate, alpha-Hydroxybenzeneacetic acid ethyl ester, Mandelic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), (+/-)-Ethyl mandelate, (+/-)-Mandelic acid ethyl ester, (+/-)-alpha-Hydroxybenzeneacetic acid ethyl ester, DL-Ethyl mandelate, DL-Mandelic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, Ethyl amygdalate, Ethyl hydroxy(phenyl)acetate, Ethyl mandelate, Ethyl phenylglycolate, Ethyl alpha-hydroxybenzeneacetate, Ethyl alpha-hydroxyphenylacetate, NSC 5307, dl-Mandelic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-fenilacetato de etilo |
| Mostrar más |