Learn More
Ethyl Maltol, TRC
Código de producto. 17954455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954455 25 g 25 g
17962705 10 g 10 g
17934295 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92200525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4940-11-8
Fórmula molecular C7 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 140.14
Sinónimo 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus
Nombre IUPAC 2-etil-3-hidroxipirano-4-ona
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl maltol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0473