Learn More
Etilmaltol, Mikromol™
Descripción
Etilmaltol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl maltol |
| CAS | 11-8-4940 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl maltol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H8 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC1=C(O)C(=O)C=CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-etil-3-hidroxipirano-4-ona |
| Mostrar más |