Learn More
Cloruro de etil malonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Malonyl Chloride |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.01 |