Learn More
Cloruro de etil malonilo, TRC
Código de producto. 30382420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382420 1 g
30388140 500 mg
30387017 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9220501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36239-09-5
Fórmula molecular C5H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 150.56
Sinónimo (Chlorocarbonyl)acetic Acid Ethyl Ester, (Chloroformyl)acetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetyl Chloride, 2-(Ethoxycarbonyl)acetyl Chloride, 3-Chloro-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanoyl Chloride, Carbethoxyacetyl Chloride, Carbethoxyethanoyl Chloride, Carboethoxyacetyl Chloride, Ethoxymalonyl Chloride, Ethyl (Chlorocarbonyl)acetate, Ethyl (Chloroformyl)acetate, Ethyl 3-Chloro-3-oxopropanoate, Ethyl 3-Chloro-3-oxopropionate, Ethyl 3-Oxo-3-chloropropanoate, Ethyl Malonoyl Chloride, Malonic Acid Chloride Ethyl Ester, Malonic acid chloride monoethyl ester
Nombre IUPAC 3-cloro-3-oxopropanoato de etilo
SMILES ClC(CC(OCC)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Malonyl Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.01