Learn More
Cloruro de malonilo etílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477497 100 g 100 g
11457497 5 g 5 g
11467497 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15616.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36239-09-5 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Ethyl malonyl chloride is used in the syntheses of methanofullerodendimers and 3-pyrrolin-2-ones. It plays a vital role in the preparation of 3,5-disubstituted 1,2,4-oxadiazole derivatives, which are potential peptidomimetic building blocks. It is a versatile acylating agent for propargyl alcohols, hydrazines and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el cloruro de etilo malonilo se utiliza en las síntesis de metanofullerodendímeros y 3-pirrolin-2-onas. Desempeña un papel esencial en la preparación de derivados 3,5-disustituidos 1,2,4-oxadiazol, que son potenciales componentes peptidomiméticos. Es un agente de acilación versátil para alcoholes propargílicos, las hidracinas y las aminas.
Solubilidad
miscible con agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con alcoholes. Reacciona con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36239-09-5
Fórmula molecular C5H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 150.56
Número MDL MFCD00000736
Clave InChI KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 118931
Nombre IUPAC 3-cloro-3-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl malonyl chloride
Densidad 1.189
Punto de ebullición 83°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 636215
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.56
Porcentaje de pureza 95%