Learn More
Cloruro de malonilo etílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457497
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
11457497 5 g 5 g
11467497 25 g 25 g
11477497 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11457497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15616.06
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 36239-09-5 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Ethyl malonyl chloride is used in the syntheses of methanofullerodendimers and 3-pyrrolin-2-ones. It plays a vital role in the preparation of 3,5-disubstituted 1,2,4-oxadiazole derivatives, which are potential peptidomimetic building blocks. It is a versatile acylating agent for propargyl alcohols, hydrazines and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el cloruro de etilo malonilo se utiliza en las síntesis de metanofullerodendímeros y 3-pirrolin-2-onas. Desempeña un papel esencial en la preparación de derivados 3,5-disustituidos 1,2,4-oxadiazol, que son potenciales componentes peptidomiméticos. Es un agente de acilación versátil para alcoholes propargílicos, las hidracinas y las aminas.
Solubilidad
miscible con agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con alcoholes. Reacciona con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36239-09-5
Fórmula molecular C5H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 150.56
Número MDL MFCD00000736
Clave InChI KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 118931
Nombre IUPAC 3-cloro-3-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(Cl)=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Ethyl malonyl chloride
Densidad 1.189
Punto de ebullición 83°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 636215
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.56
Porcentaje de pureza 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl malonyl chloride
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faresætning
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl malonyl chloride
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.