Learn More
Malonamato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Malonamate |
| CAS | 7597-56-0 |
| Fórmula molecular | C5H9NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 3-Amino-3-oxopropanoate, Ethoxycarbonylacetamide, Ethyl Aminocarbonylacetate, Ethyl Carbamoylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H2,6,7) |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)N |
| Nombre IUPAC | 3-amino-3-oxopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0582 |