Learn More
Tocris Bioscience™ Ethyl LipotF
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18778426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18778426 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18778426 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5950/10
Selective FTO inhibitor
Ethyl LipotF is a selective FTO inhibitor (IC50 = 0.81 μM). Exhibits >30-fold selectivity for FTO over ALKBH2, 3 and 5 and >100-fold selectivity over PHD2 and JMJD2A. Increases levels of modified N6-methyladenosine (m6A) in HeLa cells in a concentration-dependent manner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (E)-4-(2-(4-benzylnicotinoyl)hydrazinyl)-4-oxobut-2-enoate
CAS 1808089-27-1
Cantidad 10 mg
Objetivo Other Oxidase/Oxygenase Compounds
Fórmula molecular C19H19N3O4
Pureza 0.98