Learn More
Etilolinoleato, TRC
Código de producto. 30137756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137756 100 g 100 g
30137606 25 g 25 g
30010366 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE924300100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-35-4
Fórmula molecular C20 H36 O2
Peso molecular (g/mol) 308.5
Sinónimo Ethyl Linoleate, (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etilo (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linoleic acid ethyl ester
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.2715