Learn More
Levulinato de etilo, TRC
Código de producto. 30380757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380757 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30380757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE921965500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Levulinate
CAS 539-88-8
Fórmula molecular C7H12O3
Cantidad 500 g
Sinónimo 4-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Levulinic Acid Ethyl Ester, 4-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Acetylpropionate, Ethyl 4-Ketovalerate, Ethyl 4-Oxopentanoate, Ethyl 4-Oxovalerate, Ethyl Laevulinate, NSC 24876, NSC 8863
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)C
Nombre IUPAC etil 4-oxopentanoato
Peso molecular (g/mol) 144.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0786